Principaux documents
S814563
1,2-DIETHYLHYDRAZINE
AldrichCPR
S814563-50MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S814563-50MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C4H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.154
Numéro MDL:
132.00 CHF