Principaux documents
S790257
CARBOBENZYLOXY-O-BENZYL-L-TYROSINE N-HYDROXYSUCCINIMIDE ESTER
AldrichCPR
S790257-50MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S790257-50MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C28H26N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.529
Numéro MDL:
132.00 CHF