Principaux documents
S784524
L-VALYL-L-TYROSINE
AldrichCPR
S784524-50MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S784524-50MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.326
Numéro MDL:
132.00 CHF