Principaux documents
S782793
N-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-L-TRYPTOPHAN
AldrichCPR
50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Changer de vue
50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C16H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.349
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025