Principaux documents
S773743
1-BENZYL-3-(2-CHLOROPHENYL)-1-PHENYLUREA
AldrichCPR
S773743-50MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Changer de vue
S773743-50MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C20H17ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.824
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025