Principaux documents
S701157
ALPHA-(4-CHLORO-2-METHYLANILINO)-6-METHOXY-O-CRESOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.753
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.