Principaux documents
S690783
3,4-DICHLOROPHENYL N-(4-CHLORO-2-METHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
S690783-100MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
S690783-100MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H10Cl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.6
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025