Principaux documents
S686131
4-ACETAMIDOPHENYL N-(3-ETHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
S686131-250MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S686131-250MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.345
Numéro MDL:
34.40 CHF