Principaux documents
S68145
DIETHYL-METHYL-OCTADECANOYLOXYMETHYL-AMMONIUM, IODIDE
AldrichCPR
S68145-25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
S68145-25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C24H50INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.576
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025