Principaux documents
S659541
ETHYLMERCURIC CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C2H5ClHg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.105
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.