Principaux documents
S649279
3-(2-NITRO-4-TRIFLUOROMETHYLPHENYLHYDRAZONO)-2,4-PENTANEDIONE
AldrichCPR
S649279-250MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le09 mai 2025
Changer de vue
S649279-250MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H10F3N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.226
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le09 mai 2025