Principaux documents
S648787
METHYL ABIETATE
AldrichCPR
S648787-1G
223.00 CHF
223.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S648787-1G
223.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C21H32O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.488
Numéro MDL:
223.00 CHF