Principaux documents
S640514
ETHYL N-(4-METHOXYPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.