Principaux documents
S636886
N-FORMYLANTHRANILIC ACID
AldrichCPR
S636886-250MG
223.00 CHF
223.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
S636886-250MG
223.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
Numéro MDL:
223.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025