Principaux documents
S63283
N-(2-((4-FLUORO-BENZYLIDENE)-AMINO)-PHENYL)-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
S63283-100MG
83.90 CHF
83.90 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S63283-100MG
83.90 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C20H17FN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.433
Numéro MDL:
83.90 CHF