Principaux documents
S619701
IMIDAZOLE TRIFLUOROACETATE SALT
AldrichCPR
S619701-250MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
S619701-250MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C5H5F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.103
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025