Principaux documents
S619051
N-BENZOYLIMIDAZOLE
AldrichCPR
S619051-25MG
174.00 CHF
174.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
S619051-25MG
174.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.188
Numéro MDL:
174.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025