Principaux documents
S617237
4,4'-DIMETHOXYCHALCONE
AldrichCPR
S617237-25MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S617237-25MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C17H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.315
Numéro MDL:
191.00 CHF