Principaux documents
S616729
ETHYL 2,3-DIBROMO-3-PHENYLPROPIONATE
AldrichCPR
S616729-250MG
50.00 CHF
50.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S616729-250MG
50.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H12Br2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.025
Numéro MDL:
50.00 CHF