Principaux documents
S614378
METHYL 3-(PHENYLTHIO)PROPIONATE
AldrichCPR
S614378-250MG
83.90 CHF
83.90 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S614378-250MG
83.90 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H12O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.27
Numéro MDL:
83.90 CHF