Principaux documents
S599069
DL-BENZOIN BENZOATE
AldrichCPR
S599069-10MG
168.00 CHF
168.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Changer de vue
S599069-10MG
168.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C21H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.36
Numéro MDL:
168.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025