Principaux documents
S596566
P-ANISYLDIPHENYLMETHANOL
AldrichCPR
S596566-1G
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S596566-1G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C20H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.365
Numéro MDL:
191.00 CHF