MAB4073
Anti-CD44v6 Antibody, exon v6, clone VFF-18
clone VFF-18, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CDW44, Anti-CSPG8, Anti-ECMR-III, Anti-HCELL, Anti-HUTCH-I, Anti-IN, Anti-LHR, Anti-MC56, Anti-MDU2, Anti-MDU3, Anti-MIC4, Anti-Pgp1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
VFF-18, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD44(960)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry on paraffin embedded sections after microwave treatment (1 x 5 min). Antibody may be used at a concentration of 1 - 2 μg/mL.
Immunocytochemistry on cell smears.
Western blot
Flow cytometry: 1:20 dilution
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable