Principaux documents
S576697
2-TERT.-BUTYLCYCLOHEXANONE
AldrichCPR
S576697-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S576697-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.254
Numéro MDL:
191.00 CHF