Principaux documents
S570338
1-PHENYL-3-PENTANONE
AldrichCPR
S570338-1G
223.00 CHF
223.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S570338-1G
223.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.234
Numéro MDL:
223.00 CHF