Principaux documents
S565717
HEPTYL ETHER
AldrichCPR
S565717-250MG
50.00 CHF
50.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S565717-250MG
50.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H30O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.395
Numéro MDL:
50.00 CHF