Principaux documents
S565709
HEPTAGLUCONIC ACID, CALCIUM SALT
AldrichCPR
S565709-250MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
S565709-250MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H26CaO16
Poids moléculaire :
490.434
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025