Principaux documents
S562262
4-NITROBENZYL ACETATE
AldrichCPR
S562262-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S562262-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.176
Numéro MDL:
191.00 CHF