Principaux documents
S558893
2-(OCTYLTHIO)ANILINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S558893-250MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S558893-250MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C14H24ClNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.871
Numéro MDL:
34.40 CHF