Principaux documents
S538531
2-(4-METHOXYPHENOXY)ETHANOL
AldrichCPR
S538531-250MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le10 avril 2025
Changer de vue
S538531-250MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.194
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le10 avril 2025