Principaux documents
S532185
ISATIN, AZINE WITH 5-BROMO-ORTHO-ANISALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12BrN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.197
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.