Principaux documents
S526614
2,2-DIPHENYL-N-ETHYLACETAMIDE
AldrichCPR
S526614-250MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
S526614-250MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.32
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025