Principaux documents
S521779
2,2-DIETHYL-1,3-DINITROPROPANE
AldrichCPR
S521779-250MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le10 mai 2025
Changer de vue
S521779-250MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C7H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.201
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le10 mai 2025