Principaux documents
S513008
TRIS(1-ISOBUTYL-3-METHYLBUTYL) BORATE
AldrichCPR
S513008-1G
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
S513008-1G
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C27H57BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.565
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025