Principaux documents
S512214
4-CHLORO-1,2-DIMETHYLQUINOLINIUM METHYL SULFATE
AldrichCPR
S512214-250MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S512214-250MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H14ClNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.767
Numéro MDL:
34.40 CHF