Principaux documents
S511196
N-METHYLDIACETAMIDE
AldrichCPR
S511196-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
S511196-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C5H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.133
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025