Principaux documents
S50661
4-(4-{[4-(3,4-DIMETHYLPHENOXY)PHENYL]SULFONYL}PHENOXY)-1,2-DIMETHYLBENZENE
AldrichCPR
S50661-100MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le09 mai 2025
Changer de vue
S50661-100MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C28H26O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.581
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le09 mai 2025