Principaux documents
S498424
2,4,6-TRI-TERT-BUTYL-BENZOIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
25MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Changer de vue
25MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C20H32O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.477
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025