Principaux documents
S496588
2-FLUORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-P-TOLYL-THIOUREIDO)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H13Cl3FN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.678
Numéro MDL:
34.40 CHF