Principaux documents
S469912
DIRECT DYE (C.I. 30190)
AldrichCPR
S469912-250MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S469912-250MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C35H21ClN7Na3O10S2
Poids moléculaire :
868.149
Numéro MDL:
34.40 CHF