Principaux documents
S469734
ACID RED 33 (C.I. 17200)
AldrichCPR
S469734-250MG
223.00 CHF
223.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S469734-250MG
223.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C16H11N3Na2O7S2
Poids moléculaire :
467.39
Numéro MDL:
223.00 CHF