Principaux documents
S468452
VAT VIOLET 1 (C.I. 60010)
AldrichCPR
S468452-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S468452-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C34H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.505
Numéro MDL:
191.00 CHF