Principaux documents
S463132
4-METHYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLINE-3(2H)-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C4H4F3N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.156
Numéro MDL:
Autres remarques