Principaux documents
S46176
N-PHENYL-2-(3-PYRIDINYLCARBONYL)HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
5MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Changer de vue
5MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.331
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025