Principaux documents
S460184
N-ACETYL-L-GLUTAMINE
AldrichCPR
S460184-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S460184-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C7H12N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.185
Numéro MDL:
191.00 CHF