Principaux documents
S454486
PHTHALIMIDOACETALDEHYDE DIMETHYL ACETAL
AldrichCPR
S454486-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S454486-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.242
Numéro MDL:
191.00 CHF