Principaux documents
S450766
3-(MORPHOLINOMETHYL)-2-NORBORNANOL (MIXTURE OF ENDO AND EXO)
AldrichCPR
S450766-250MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S450766-250MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H21NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.307
Numéro MDL:
34.40 CHF