Principaux documents
S447994
METHYL 4-ACETAMIDO-2-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
S447994-1G
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S447994-1G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.231
Numéro MDL:
191.00 CHF