Principaux documents
S447013
ALPHA,ALPHA',2,4,5,6-HEXACHLORO-M-XYLENE
AldrichCPR
S447013-1G
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S447013-1G
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C8H4Cl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.839
Numéro MDL:
132.00 CHF