Principaux documents
S446246
2,4,6-TRIMETHOXYBENZOIC ACID
AldrichCPR
S446246-1G
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S446246-1G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.204
Numéro MDL:
191.00 CHF